Learn More
3-Ethyl-3-hexanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11415816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415816 5 g 5g
11405816 1 g 1g
11425816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415816 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20859.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 597-76-2 | Molecular Formula: C8H18O | Molecular Weight: 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 597-76-2
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Numero MDL MFCD00039616
InChI Key WNDLTOTUHMHNOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-ethyl, 1,1-diethyl-1-butanol, diethyl n-propyl carbinol, acmc-1ak6h
PubChem CID 69008
IUPAC Name 3-ethylhexan-3-ol
SMILES CCCC(O)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-3-hexanol
Densità 0.83
Quantità 5 g
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 98%