Learn More
3-Ethyl-3-oxetanemethanol, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10668034 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10668034 25 g Bottiglia in vetro 25g
10130613 1 g Bottiglia in vetro 1g
10108802 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10668034 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377700250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 3047-32-3
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00190143
InChI Key UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
IUPAC Name (3-ethyloxetan-3-yl)methanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.019g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H12O2
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Peso formulazione 116.16
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.