Learn More
3-Ethyl-3-oxetanemethanol, 97%
Codice prodotto. 15420388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15420388 25 g 25g
15410388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15420388 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53497.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3047-32-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
3-Ethyl-3-oxetanemethanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Ethyl-3-oxetanemethanol is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Miscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3047-32-3
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00190143
InChI Key UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
IUPAC Name (3-ethyloxetan-3-yl)methanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Densità 1.019
Punti di ebollizione 96°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Miscible in water.
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 97%