Learn More
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one |
| CAS | 766-36-9 |
| Formula molecolare | C7H11NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2H-pyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCC1=C(C)CNC1=O |
| IUPAC Name | 4-ethyl-3-methyl-1,2-dihydropyrrol-5-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.17 |
| Peso formulazione | 125.0841 |