Learn More
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, TRC
Codice prodotto. 30371978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92490525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
CAS 766-36-9
Formula molecolare C7H11NO
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2H-pyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCC1=C(C)CNC1=O
IUPAC Name 4-ethyl-3-methyl-1,2-dihydropyrrol-5-one
Molecular Weight (g/mol) 125.17
Peso formulazione 125.0841