Learn More
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide, 98%
Codice prodotto. 15455056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455056 25 g 25g
15445056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15455056 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59485.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54016-70-5 | C8H14BrNOS | 252.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54016-70-5
Formula molecolare C8H14BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 252.17
Numero MDL MFCD00040549
InChI Key BDQRQMLWZJQQKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazoliumbromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium bromide, thiazolium, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-, bromide, 2-3-ethyl-4-methyl-thiazol-3-ium-5-yl ethanol bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium bromide, pubchem15236, acmc-1area, ksc272q3h, 3ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide
PubChem CID 9964923
IUPAC Name 2-(3-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl)ethanol;bromide
SMILES CC[N+]1=CSC(=C1C)CCO.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Punto di fusione 81°C to 87°C
Quantità 25 g
Beilstein 4165775
Peso formulazione 252.17
Percent Purity 98%