Learn More
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30388334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388334 250 g
30374037 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30388334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE678850250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54016-70-5
Formula molecolare C8H14BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 252.17
SMILES [Br-].CC[n+]1csc(CCO)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C8H14NOS.BrH/c1-3-9-6-11-8(4-5-10)7(9)2;/h6,10H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 250.9979