Learn More
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11496460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496460 1 g 1g
11406470 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496460 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27574.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17147-85-2 | C7H9NO3 | 155.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17147-85-2
Formula molecolare C7H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 155.153
Numero MDL MFCD03422293
InChI Key RSWFHHWVFZWIMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl, acmc-1c8pz, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-8ci,9ci
PubChem CID 2063310
IUPAC Name 3-ethyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CCC1=NOC(=C1C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 123°C to 125°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 155.15
Percent Purity 97%