Learn More
3-(Ethylamino)phenol, TRC
Codice prodotto. 30336725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336725 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4340831G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Ethylamino)phenol
CAS 621-31-8
Formula molecolare C8H11NO
Quantità 1 g
Sinonimo N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3
SMILES CCNc1cccc(O)c1
IUPAC Name 3-(ethylamino)phenol
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Peso formulazione 137.0841