Learn More
3-Ethylrhodanine, 98%
Codice prodotto. 11446236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446236 25 g 25g
11436236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23047.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7648-01-3
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethylrhodanine
Punto di fusione 36°C to 39°C
Densità 1.303
Punti di ebollizione 127°C to 129°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C5H7NOS2
Numero MDL MFCD00051339
Quantità 25 g
Sinonimo 3-ethylrhodanine, n-ethylrhodanine, 4-thiazolidinone, 3-ethyl-2-thioxo, rhodanine, 3-ethyl, 3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one, 3-ethylrodanin, 3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-ethylrhodamine, 3-ethyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, unii-42klq911ht
InChI Key UPCYEFFISUGBRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=O)CSC1=S
IUPAC Name 3-ethyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 161.24
PubChem CID 82098
Peso formulazione 161.25
Percent Purity 98%