Learn More
3-Ethynylpyridine, 96%
Codice prodotto. 10274814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274814 1 g Bottiglia in vetro 1g
10051744 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10274814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398070010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2510-23-8
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD02177459
InChI Key CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
PubChem CID 186003
IUPAC Name 3-ethynylpyridine
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethynylpyridine
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39°C to 40°C
Colore Brown to Colorless
Punti di ebollizione 83°C to 84°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 96%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Ethynylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.