Learn More
3-Ethynylpyridine, 97%
Codice prodotto. 15450308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450308 25 g 25g
15430308 1 g 1g
15440308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450308 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53465.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2510-23-8
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.124
Numero MDL MFCD02177459
InChI Key CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
PubChem CID 186003
IUPAC Name 3-ethynylpyridine
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethynylpyridine
Punto di fusione 39°C to 40°C
Punti di ebollizione 83°C to 84°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN1325
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 97%