Learn More
3-Ethynylthiophene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228655
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
67237-53-0
C6H4S
108.16
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b
3548422
3-ethynylthiophene
C#CC1=CSC=C1
67237-53-0
C6H4S
108.16
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b
3548422
3-ethynylthiophene
C#CC1=CSC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Ethynylthiophene
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Orange
Densità 1.0980g/mL
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.098
Peso formulazione 108.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Ethynylthiophene, 96%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.