Learn More
3-Ethynylthiophene, 96%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 438580010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67237-53-0 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità | 1g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Chemische Identifikatoren
67237-53-0 | |
108.16 | |
3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b | |
3-ethynylthiophene |
C6H4S | |
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N | |
3548422 | |
C#CC1=CSC=C1 |
Spezifikation
3-Ethynylthiophene | |
46°C | |
Glass bottle | |
152°C to 154°C | |
1g | |
95.0 | |
95% min. (GC) | |
3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b | |
C#CC1=CSC=C1 | |
108.16 | |
108.16 | |
96% |
1.0980g/mL | |
Authentic | |
1.098 | |
Colorless to Orange | |
67237-53-0 | |
100.0 | |
C6H4S | |
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N | |
3-ethynylthiophene | |
3548422 | |
Liquid |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Ethynylthiophene, 96%
Signalwort
- Pericolo
Gefahrenkategorie
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.