Learn More
3-Fluoro-2-methoxyaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15444907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444907 250 mg 250mg
15434907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32214.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 437-83-2
Formula molecolare C7H8FNO
Molecular Weight (g/mol) 141.145
Numero MDL MFCD00007759
InChI Key RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-o-anisidine, 3-fluoro-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-6-fluoroanisole, 3-fluoro-2-methoxyphenylamine, benzenamine, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fuloro-2-methoxyaniline, 3-fluoro-2-methoxy-benzenamine, 3-fluoro-2-methoxybenzenenamine, pubchem2256, pubchem3021
PubChem CID 581109
IUPAC Name 3-fluoro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=C(C=CC=C1F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-2-methoxyaniline
Quantità 250 mg
Numero UN UN2810
Peso formulazione 141.15
Percent Purity 97%