Learn More
3-Fluoro-2-methylaniline, 98+%
Codice prodotto. 11469787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469787 5 g 5g
11479787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22764.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 443-86-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443-86-7
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Numero MDL MFCD00007760
InChI Key SLDLVGFPFFLYBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-o-toluidine, 2-fluoro-6-aminotoluene, 2-amino-6-fluorotoluene, 6-amino-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methyl-aniline, benzenamine, 3-fluoro-2-methyl, 3-fluoro-2-methylphenylamine, 2-methyl-3-fluoroaniline, hydrochloride, 3-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 285553
IUPAC Name 3-fluoro-2-methylaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-2-methylaniline
Punto di fusione 7°C
Densità 1.099
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.542
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 125.15
Percent Purity ≥98%