Learn More
3-Fluoro-2-methylaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Fluoro-2-methylaniline |
| CAS | 443-86-7 |
| Formula molecolare | C7H8FN |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8FN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(N)C=CC=C1F |
| IUPAC Name | 3-fluoro-2-methylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.14 |
| Peso formulazione | 125.0641 |