Learn More
3-Fluoro-2-nitropyridine, 96%
Codice prodotto. 15416687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15416687 5 g 5g
15426687 250 mg 250mg
15406687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15416687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33813.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 54231-35-5 | C5H3FN2O2 | 142.089 g/mol
A specialty product for proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A specialty product for proteomics research applications.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54231-35-5
Formula molecolare C5H3FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.089
Numero MDL MFCD04114127
InChI Key IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
PubChem CID 2762802
IUPAC Name 3-fluoro-2-nitropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-2-nitropyridine
Punto di fusione 30°C to 35°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 142.09
Percent Purity 96%