Learn More
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10473953 1 g Amber Glass Bottle 1g
10545574 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473953 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07483DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 97509-75-6
Formula molecolare C6H3FN2
Molecular Weight (g/mol) 122.102
Numero MDL MFCD06797501
InChI Key VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
IUPAC Name 3-fluoropyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 122.1
Percent Purity 95%