Learn More
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 15420796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15420796 250 mg 250mg
15410796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15420796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54122.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1449133-22-5 | C12H10BFN2O3 | 260.031 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1449133-22-5
Formula molecolare C12H10BFN2O3
Molecular Weight (g/mol) 260.031
Numero MDL MFCD20265181
InChI Key CIQKUPRZPUUGGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-4-pyridin-2-yl carbamoyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995642
IUPAC Name [3-fluoro-4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=N2)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.03
Percent Purity 97%