Learn More
3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 15419079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15419079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15419079 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17851.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 248270-25-9 | C7H6BFO3 | 167.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
CAS 248270-25-9
Punto di fusione ∼240°C
Formula molecolare C7H6BFO3
Numero MDL MFCD02093051
Quantità 1 g
Sinonimo 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
InChI Key NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
IUPAC Name (3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.93
PubChem CID 2778654
Peso formulazione 167.93
Percent Purity 98%