Learn More
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11956151
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
248270-25-9
C7H6BFO3
167.93
NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
2778654
(3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
248270-25-9
C7H6BFO3
167.93
NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
2778654
(3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.93
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/