Learn More
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 167.93 |
Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/