Learn More
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11966151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11966151 5 g 5g
11956151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 248270-25-9
Formula molecolare C7H6BFO3
Molecular Weight (g/mol) 167.93
InChI Key NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2778654
IUPAC Name (3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 167.93
Percent Purity 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico