Learn More
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11374246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374246 5 g 5g
11364246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19325.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 405-05-0 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 405-05-0
Formula molecolare C7H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 140.113
Numero MDL MFCD00016626
InChI Key QSBHJTCAPWOIIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-fluorobenzaldehyde, pubchem1443, acmc-1acq8, ksc497m8t, 3-fluoro-4 hydroxybenzaldehyde, 4-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde, #, 3-fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 587250
IUPAC Name 3-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 121°C to 124°C
Quantità 5 g
Beilstein 3234259
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 140.11
Percent Purity 98%