Learn More
3-Fluoro-4-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10715462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10715462 5 g 5g
10109799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10715462 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 22282-75-3 | Molecular Formula: C5H3FIN | Molecular Weight: 222.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22282-75-3
Formula molecolare C5H3FIN
Molecular Weight (g/mol) 222.98
InChI Key MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
PubChem CID 10998636
IUPAC Name 3-fluoro-4-iodopyridine
SMILES C1=CN=CC(=C1I)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-iodopyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189.4°C to 190.4°C
Colore Cream to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 222.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoro-4-iodopyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.