Learn More
3-Fluoro-4-methoxyaniline, 98+%
Codice prodotto. 11448527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448527 5 g 5g
11438527 1 g 1g
11379489 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18606.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 366-99-4 | C7H8FNO | 141.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-99-4
Formula molecolare C7H8FNO
Molecular Weight (g/mol) 141.145
Numero MDL MFCD00075040
InChI Key LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 581110
IUPAC Name 3-fluoro-4-methoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Punto di fusione 80°C to 84°C
Punti di ebollizione 135°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2717083
Peso formulazione 141.15
Percent Purity ≥98%