Learn More
3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 98+%
Codice prodotto. 11399785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11399785 1 g 1g
11309795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399785 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19818.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 149507-26-6 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149507-26-6
Formula molecolare C7H8BFO3
Molecular Weight (g/mol) 169.946
Numero MDL MFCD00807404
InChI Key IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boranediol, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, 4-methoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronicacid, pubchem1850, 3-fluoro-4-methoxy-benzeneboronic acid
PubChem CID 2782194
IUPAC Name (3-fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 237°C to 239°C
Quantità 1 g
Beilstein 7370120
Peso formulazione 169.95
Percent Purity ≥98%