Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H26095.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3907-15-1 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15443377
  • 37.67€ / 250mg
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
3907-15-1
188.582
LOSBAHQDKBWMBY-UHFFFAOYSA-N
2779255
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)Cl)F
C8H6ClFO2
MFCD03428589
3-fluoro-4-methoxybenzoylchloride, 3-fluoro-4-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-fluoro-4-methoxy, pubchem1921, acmc-20an3u, 4-chlorocarbonyl-2-fluoroanisole, 3-fluoro-4-methoxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro-4-methoxy
3-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Specifica
3-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
68°C to 71°C
3907-15-1
MFCD03428589
3-fluoro-4-methoxybenzoylchloride, 3-fluoro-4-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-fluoro-4-methoxy, pubchem1921, acmc-20an3u, 4-chlorocarbonyl-2-fluoroanisole, 3-fluoro-4-methoxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro-4-methoxy
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)Cl)F
188.582
188.59
Moisture sensitive
250mg
C8H6ClFO2
UN3261
LOSBAHQDKBWMBY-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
2779255
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati