Learn More
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10882051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10882051 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10882051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431870500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112780-67-3 | C7H6BrFMgO | 229.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 112780-67-3, 109-99-9
CAS min. % 9.52, 85.73
CAS max % 14.27, 90.48
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9640g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H6BrFMgO
Formula lineare F(OCH3)C6H3MgBr
Numero MDL MFCD01311480
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.964
Sinonimo 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium, magnesium,bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl, pydhwjrnbfayjs-uhfffaoysa-m, 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxy-phenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
IUPAC Name magnesium;1-fluoro-2-methoxybenzene-5-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778214
Peso formulazione 229.33
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.