Learn More
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11328886
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11328886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19516.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 90260-13-2 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90260-13-2
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.631
Numero MDL MFCD03094389
InChI Key YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-p-toluenesulphonyl chloride, 3-fluoro-p-toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-9ci, chloro 3-fluoro-4-methylphenyl sulfone, pubchem11718
PubChem CID 2778600
IUPAC Name 3-fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 46°C to 50°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 97%