Learn More
3-fluoro-4-(n-morpholinomethyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10316814
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10316814
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00064DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-(N-morpholinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 1073354-74-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C17H25BFNO3
Numero MDL MFCD09027076
Quantità 1 g
Sinonimo 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
InChI Key QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(CN2CCOCC2)C=C1
IUPAC Name 4-[[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholine
Molecular Weight (g/mol) 321.20
PubChem CID 43811063
Peso formulazione 321.2
Percent Purity 97%