Learn More
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15424637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424637 1 g 1g
15434637 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31979.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86156-93-6 | Molecular Formula: C6H3ClFNO4S | Molecular Weight: 239.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86156-93-6
Formula molecolare C6H3ClFNO4S
Molecular Weight (g/mol) 239.60
Numero MDL MFCD03412240
InChI Key AAWFUSFNPBRQDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitrobenzenesulfonylchloride, 3-fluro-4-nitro-benzensulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitro, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-benzensulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-9ci
PubChem CID 15569555
IUPAC Name 3-fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 44°C to 48°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 239.61
Percent Purity 98%