Learn More
3-Fluoro-4-nitrophenol, 99%
Codice prodotto. 10662145 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662145 1 g Bottiglia in vetro 1g
10217610 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662145 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303370010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 394-41-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 394-41-2
Formula molecolare C6H4FNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.1
Numero MDL MFCD00041251
InChI Key CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
PubChem CID 520948
IUPAC Name 3-fluoro-4-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-nitrophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92°C to 95°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(NO2)OH
Quantità 1 g
Peso formulazione 157.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoro-4-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoro-4-nitrophenol