Learn More
3-Fluoro-4-nitrotoluene, 99%
Codice prodotto. 11499802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499802 5 g 5g
11409812 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499802 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10840.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 446-34-4 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-34-4
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.13
Numero MDL MFCD00007053
InChI Key WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
PubChem CID 67966
IUPAC Name 2-fluoro-4-methyl-1-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-nitrotoluene
Punto di fusione 51°C to 55°C
Densità 1.438
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2502584
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 99%