Learn More
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30405760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405760 500 mg
30390152 250 mg
30405947 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF598468500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115754-21-7
Formula molecolare C8H4F4O2
Molecular Weight (g/mol) 208.11
SMILES OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Peso formulazione 208.0147