Learn More
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30391714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391714 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5961055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 231953-38-1
Formula molecolare C8H3F4N
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H
SMILES FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1
IUPAC Name 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 189.11
Peso formulazione 189.02