Learn More
3-Fluoro-5-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11421410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421410 1 g 1g
11431410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11421410 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26436.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216976-30-6
Formula molecolare C8H6FN
Molecular Weight (g/mol) 135.141
Numero MDL MFCD03094312
InChI Key GKUQCZSZQBEHCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyano-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl benzonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzonitrile, pubchem8336, acmc-20a0ds, ksc497i6f, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 2778446
IUPAC Name 3-fluoro-5-methylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C#N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Punto di fusione 53°C to 56°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 135.14
Percent Purity 97%