Learn More
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11965011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11965011 5 g 5g
11955011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11965011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 161622-05-5
Formula molecolare C8H3F4O2
Molecular Weight (g/mol) 207.10
Numero MDL MFCD00061293
InChI Key NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
IUPAC Name 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 105.0°C to 106.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.