Learn More
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331630 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10331630 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00117DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
CAS 302912-19-2
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H3F4NO
Quantità 1 g
Sinonimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl
InChI Key WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1N=C=O)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-fluoro-3-isocyanato-5-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 205.112
PubChem CID 3445672
Peso formulazione 205.11
Percent Purity 97%