Learn More
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10411528 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10411528 5 g 5g
10267647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10411528 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430320050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 159020-59-4 | Molecular Formula: C7H5BF4O2 | Molecular Weight: 207.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 159020-59-4
Formula molecolare C7H5BF4O2
Molecular Weight (g/mol) 207.92
Numero MDL MFCD06657735
InChI Key WEMCWZGCSRGJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene boronic acid, 5-fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2783192
IUPAC Name [3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 178.0°C to 180.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.92
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Fluoro-5-trifluoromethylphenyl)boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.