Learn More
3-Fluoro-propylamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride |
| CAS | 64068-31-1 |
| Formula molecolare | C3H8NF . HCl |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCF |
| IUPAC Name | 3-fluoropropan-1-amine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 113.56 |
| Peso formulazione | 113.0408 |