Learn More
3-Fluoro-propylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30398533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398533 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30398533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF40230850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride
CAS 64068-31-1
Formula molecolare C3H8NF . HCl
Quantità 50 mg
Sinonimo 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMILES Cl.NCCCF
IUPAC Name 3-fluoropropan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 113.56
Peso formulazione 113.0408
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.