Learn More
3-Fluoroaniline, 98%
Codice prodotto. 13468318 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13468318 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10627462 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
13408328 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13468318 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119281000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-19-0
Formula molecolare C6H6FN
Molecular Weight (g/mol) 111.12
Numero MDL MFCD00007758
InChI Key QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
PubChem CID 9742
ChEBI CHEBI:27873
IUPAC Name 3-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoroaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 186.0°C (756.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5430 to 1.5450
Quantità 100 mL
Beilstein 12,597
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride,diethyl ether,,ethanol
Peso formulazione 111.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.