Learn More
3-Fluoroaniline, TRC
Codice prodotto. 30402976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30402976 5 g
30401424 50 g
30391342 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30402976 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5882555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-19-0
Formula molecolare C6 H6 F N
Molecular Weight (g/mol) 111.1169
Sinonimo Aniline, m-fluoro- (8CI), 3-Fluorobenzenamine, 1-Amino-3-fluorobenzene, 3-Fluoroaniline, 3-Fluorophenylamine, 4-Amino-2-fluorobenzene, NSC 10300, m-Fluoroaniline, m-Fluorophenylamine
IUPAC Name 3-fluoroaniline
SMILES Nc1cccc(F)c1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 3-Fluoroaniline
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Peso formulazione 111.0484
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.