Learn More
3-Fluorobenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11926871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11926871 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11926871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437840010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorobenzenesulfonamide
CAS 1524-40-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 131.1°C to 132.7°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H6FNO2S
Formula lineare FC6H4SO2NH2
Quantità 1 g
Sinonimo 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
InChI Key CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
IUPAC Name 3-fluorobenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 175.18
PubChem CID 150924
Peso formulazione 175.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluorobenzenesulfonamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.