Learn More
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11414514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414514 5 g 5g
11404514 1 g 1g
11424514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414514 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13140.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 701-27-9 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 701-27-9
Formula molecolare C6H4ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 194.60
Numero MDL MFCD00042286
InChI Key OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
IUPAC Name 3-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 7°C
Densità 1.463
Punti di ebollizione 231°C to 232°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2091631
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 194.61
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride