Learn More
3-Fluorobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 11497327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497327 25 g 25g
11407337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15055.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 401-80-9 | C7H4F4 | 164.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401-80-9
Formula molecolare C7H4F4
Molecular Weight (g/mol) 164.10
Numero MDL MFCD00000382
InChI Key GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorobenzotrifluoride, m-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-trifluoromethyl, trifluoromethyl-3-fluorobenzene, a,a,a,3-tetrafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-3-trifluoro-methyl benzene, 3-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67867
IUPAC Name 1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorobenzotrifluoride
Densità 1.303
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 7°C (44°F)
Indice di rifrazione 1.401
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2045664
Peso formulazione 164.1
Percent Purity 99%