Learn More
3-Fluorobenzyl bromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-134176
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
456-41-7
C7H6BrF
189.027
MFCD00000340
SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
68007
1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
456-41-7
C7H6BrF
189.027
MFCD00000340
SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
68007
1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Fluorobenzyl bromide
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.541g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare FC6H4CH2Br
Indice di rifrazione 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Beilstein 05, II, 238
Peso formulazione 189.03
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluorobenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.