Learn More
3-Fluorobenzylamine, 96%
Codice prodotto. 11399479
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11399479 5 g 5g
11475537 10 g 10g
11309489 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399479 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23527.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-82-3 | C7H8FN | 125.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-82-3
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.146
Numero MDL MFCD00008113
InChI Key QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66853
IUPAC Name (3-fluorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorobenzylamine
Densità 1.097
Punti di ebollizione 186°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.515
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1446928
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 97%